Learn More
Óxido de erbio(III), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327818 25 g 25 g
11317818 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036372.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Para deposición al vacío
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12061-16-4
Fórmula molecular Er2O3
Peso molecular (g/mol) 382.52
Número MDL MFCD00010991
Clave InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) oxide
Punto de fusión 2400°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 8.64 g/mL
Índice Merck 14,3646
Información de solubilidad Soluble in water(0.0049g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.56
Porcentaje de pureza 99.8%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Erbium(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Erbium oxide