Learn More
Oxalato de erbio(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11376668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376668 10 g 10 g
11386668 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013216.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30618-31-6
Fórmula molecular C6H26Er2O22
Peso molecular (g/mol) 784.77
Número MDL MFCD00150142,MFCD00150142
Clave InChI CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo erbium oxalate decahydrate,
PubChem CID 131877482
Nombre IUPAC erbio; ácido oxálico; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) oxalate decahydrate
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Er2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.73 (598.58 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.64 g/mL