Learn More
Yoduro de erbio(III), anhidro, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335637 10 g 10 g
11345637 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043372.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13813-42-8 | ErI3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-42-8
Fórmula molecular ErI3
Número MDL MFCD00016075
Sinónimo erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Especificaciones
Punto de ebullición 1280°C
Nombre del producto químico o material Erbium (III) iodide
Punto de fusión 1020°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.97
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic