Learn More
Novus Biologicals™ ER alpha/NR3A1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18080388 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18080388 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18080388 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP211399
The ER alpha/NR3A1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1116214. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens Estrogen Receptor alpha, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación