Descripción
ER alpha/NR3A1 Monoclonal antibody specifically detects ER alpha/NR3A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ER alpha/NR3A1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SPM567 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | ER, ER alpha, Era, ER-alpha, ESRESRA, Estradiol receptor, estrogen receptor, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 3*4,56,7*/819-2 isoform, estrogen receptor alpha delta 4 +49 isoform, estrogen receptor alpha delta 4*5,6,7*/654 isoform, NR3A1DKFZp686N23123, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human ER alpha/NR3A1 protein (aa2-185) (Uniprot: P03372) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |