Learn More
ER-000444793, MedChemExpress
Código de producto. 16499736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499736 50 mg 50 miligramos
16493188 10 mg 10 miligramos
16450709 1 mg 1 miligramo
16415927 5 mg 5 miligramos
16414476 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100852
MedChemExpress ER-000444793 is a potent inhibitor of mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening. ER-000444793 inhibits mPTP with an IC50 of 2.8 μM.
ER-000444793 is a potent inhibitor of mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening. ER-000444793 inhibits mPTP with an IC50 of 2.8 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ER-000444793
CAS 792957-74-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18N2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C(CC2=CC=CC=C2)C=CC=C1)C(C3=CC=CC=C3N4)=CC4=O
Peso molecular (g/mol) 354.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death