missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPX Antibody (AHE-1), Novus Biologicals™

Código de producto. p-7105464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18161514 0.02 mg 0.02 miligramo
18182423 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18161514 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2329640.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EPX Monoclonal specifically detects EPX in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPX
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon AHE-1
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P11678
Alias de gen EC 1.11.1.7, eosinophil peroxidase, EPOEPER, EPPEC 1.11.1, EPX-PEN
Símbolos de los genes EPX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human eosinophils from a patient with hypereosinophilic syndrome
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8288
Especificidad de la prueba Peripheral blood granulocytes are classified into neutrophils, basophils and eosinophils according to the staining characteristics of their cytoplasmic granules. Granule proteins are released by physiologic and pharmacologic stimuli and play important roles in both normal and pathological host immune responses. Eosinophil major basic protein and eosinophil peroxidase (EPX) are granule proteins specific to the eosinophil. AHE-1 recognizes human EPX, a granule protein specific to eosinophils. It does not cross-react with eosinophil major basic protein, elastase, cathepsin G, esterase N, thrombin, plasmin, kallikrein, lactoferrin, or transferrin. This MAb stains eosinophils only and does not stain other peripheral blood cells, including platelets, neutrophils, monocytes, lymphocytes or red blood cells. Human EPX gene product can form a tetramer of two light chains and two heavy chains. Other peroxidase family members include myeloperoxidase (MPO), lactoperoxidase (LPO), and thyroid peroxidase (TPO).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.