missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
EPX Monoclonal specifically detects EPX in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EPX |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AHE-1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml |
| Formulación | PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P11678 |
| Alias de gen | EC 1.11.1.7, eosinophil peroxidase, EPOEPER, EPPEC 1.11.1, EPX-PEN |
| Símbolos de los genes | EPX |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?