Descripción
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
- Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
- Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
- Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
- Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
- Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 2.1 in. |
| Longitud (métrico) | 5,3cm |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | 1000 puntas (2 bolsas x 500 puntas) |
| Cantidad | 1000 Pk. |
| Mostrar más |