Learn More
Beskrivning
- Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
- Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
- Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
- Las cajas y bandejas son autoclavables a 121 °C para su posterior uso.
- epT.I.P.S. Caja 2.0 y epT.I.P.S. Conjunto disponible en Eppendorf Calidad
- ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | epTIPS |
| Longitud (métrico) | 34 mm |
| Certificaciones/conformidad | Eppendorf Quality, ISO 14001 certified |
| Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
| Para utilizar con (aplicación) | General laboratory work and Liquid Handeling |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?