Descripción
- epT.I.P.S.™ Box 2.0 (EU-IVD), calidad Eppendorf™
- Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
- Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
- Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
- Las bandejas y cajas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C para uso posterior
- Las puntas de pipeta del grupo de productos epT.I.P.S.™ con los números de producto respectivos están diseñadas y fabricadas para la transferencia de líquidos de baja contaminación, en particular para muestras del cuerpo humano y para reactivos en el ámbito de una aplicación de diagnóstico «in vitro», con el fin de permitir el uso del dispositivo médico de diagnóstico «in vitro» como se pretende. Las epT.I.P.S.™ mencionadas anteriormente son dispositivos de diagnóstico «in vitro» de conformidad con la directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Están diseñados exclusivamente para un solo uso y para su aplicación por parte de personal cualificado.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 50 to 1000 µl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 71 mm |
| Certificaciones/conformidad | 98/79 EC |
| Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
| Envase | Juego |
| Cantidad | Paquete de 480 |
| Tipo de producto | Consumibles |
| Mostrar más |
The pipette tips of the epT.I.P.S.™ product group with the respective product numbers are designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic medical device to be used as intended. The above mentioned epT.I.P.S.™ are in-vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. They are intended exclusively for single use and for application by qualified staff.