Learn More
Eppendorf™ epTIPS Box IVD
Código de producto. 17302930 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 50 to 1000 µl
Código de color:
Azul
Cantidad:
Paquete de 480
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color Cantidad Tamaño de la unidad
17302930 De 50 to 1000 µl Azul Paquete de 480 paquete de 480
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17302930 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030076540
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Las puntas de pipeta epT.I.P.S. están diseñadas para permitir una fuerza de inserción y expulsión mínima y una estanqueidad máxima en el sistema con pipetas Eppendorf.
  • epT.I.P.S.™ Box 2.0 (EU-IVD), calidad Eppendorf™
  • Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
  • Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
  • Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Las bandejas y cajas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C para uso posterior
  • Las puntas de pipeta del grupo de productos epT.I.P.S.™ con los números de producto respectivos están diseñadas y fabricadas para la transferencia de líquidos de baja contaminación, en particular para muestras del cuerpo humano y para reactivos en el ámbito de una aplicación de diagnóstico «in vitro», con el fin de permitir el uso del dispositivo médico de diagnóstico «in vitro» como se pretende. Las epT.I.P.S.™ mencionadas anteriormente son dispositivos de diagnóstico «in vitro» de conformidad con la directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Están diseñados exclusivamente para un solo uso y para su aplicación por parte de personal cualificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 50 to 1000 µl
filtradas por Sin filtro
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 71 mm
Certificaciones/conformidad 98/79 EC
Declaraciones de limpieza Calidad Eppendorf™
Envase Juego
Cantidad Paquete de 480
Tipo de producto Consumibles
Código de color Azul
Desechables Sí
Línea de productos epT.I.P.S.
Material Polipropileno
Mostrar más Mostrar menos
The pipette tips of the epT.I.P.S.™ product group with the respective product numbers are designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic medical device to be used as intended. The above mentioned epT.I.P.S.™ are in-vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. They are intended exclusively for single use and for application by qualified staff.