Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Estándar, de base biológica, Eppendorf Quality™ Punta de pipeta a granel
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
- Original, de alta calidad Eppendorf Puntas de pipeta envasadas en bolsas resellables
- Polipropileno 100% de origen biológico: producido a partir de recursos renovables
- Rendimiento sin concesiones: Propiedades de rendimiento idénticas y calidad superior que nuestro producto basado en fósiles. epT.I.P.S.™
- Certificado por ISCC: Fabricado con plástico cuyo origen se puede rastrear hasta materiales de desechos biológicos.
- Material de primera calidad, calidad y pureza certificadas: Obtenga una excelente integridad de la muestra ya que no se utilizan agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 50 a 1000 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 71 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, ES ISO 8655, Certificado de calidad, Certificados específicos de lote disponibles |
| Formato | A granel, envasadas |
| Estilo de punta | Estándar |
| Envase | 1000 puntas (500 puntas x 2 bolsas) |
| Mostrar más |