Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Estándar, de base biológica, Eppendorf Quality™ Punta de pipeta a granel
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
- Original, de alta calidad Eppendorf Puntas de pipeta envasadas en bolsas resellables
- Polipropileno 100% de origen biológico: producido a partir de recursos renovables
- Rendimiento sin concesiones: Propiedades de rendimiento idénticas y calidad superior que nuestro producto basado en fósiles. epT.I.P.S.™
- Certificado por ISCC: Fabricado con plástico cuyo origen se puede rastrear hasta materiales de desechos biológicos.
- Material de primera calidad, calidad y pureza certificadas: Obtenga una excelente integridad de la muestra ya que no se utilizan agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 53 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, ES ISO 8655, Certificado de calidad, Certificados específicos de lote disponibles |
| Formato | A granel, envasadas |
| Estilo de punta | Estándar |
| Envase | 1000 puntas (500 puntas x 2 bolsas) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Ser du en mulighed for forbedring?