Descripción
- Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
- Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
- Sostenibilidad mejorada gracias a un consumo de polipropileno un 35 % menor por rack
- ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 10 mL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Turquesa |
| Color de gradilla | Turquesa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 6,5 in |
| Longitud (métrico) | 165 mm |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 y 2 y DIN EN 868-2 a 10 |
| Declaraciones de limpieza | Eppendorf Calidad (no estéril) |
| Show More |