Descripción
- Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
- Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
- Sostenibilidad mejorada gracias a un consumo de polipropileno un 35 % menor por rack
- ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sustituye al número de pedido 0030075013 |
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 20 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 1,57 in |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, ES ISO 8655, Certificado de Calidad, Certificados Específicos de Lote Disponibles |
| Declaraciones de limpieza | Biopur™ (Estéril) |
| Mostrar más |