Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Puntas de pipeta Motion
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30019054 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Esterilidad:
Estéril
Limpio para PCR
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por Tamaño de la unidad
30019054 10 μL Estéril Con filtro paquete de 960
30019024 10 μL No estéril Sin filtro paquete de 960
30019033 10 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 960
30019048 10 μL Estéril Sin filtro paquete de 960
30019043 50 μL No estéril Sin filtro paquete de 960
30019051 50 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 960
30019037 50 μL Estéril Sin filtro paquete de 960
30019028 50 μL Estéril Con filtro paquete de 960
30019044 300 μL No estéril Sin filtro paquete de 960
30019034 300 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 960
30019035 300 μL Estéril Sin filtro paquete de 960
30019049 300 μL Estéril Con filtro paquete de 960
30019032 1000 μL No estéril Sin filtro paquete de 960
30019039 1000 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 960
30019027 1000 μL Estéril Sin filtro paquete de 960
30019041 1000 μL Estéril Con filtro paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 30019054 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 0030015193
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eppendorf Sistema de pipeteo totalmente integrado para automatización. Funciona en perfecta combinación con epMotion plataforma.
  • Especialmente diseñado para su uso en el epMotion™ Estación de trabajo de manipulación de líquidos 5070, 5073 y 5075
  • Puntas de pipeta Motion, con y sin filtros, desarrolladas en gradillas limpias y resistentes a la torsión
  • La fabricación de alta precisión garantiza un ajuste perfecto y un comportamiento de dispensación extremadamente preciso.
  • Optimizado para una expulsión automática sencilla en el recipiente de recolección de la estación de trabajo de manipulación de líquidos
  • También se puede integrar en la estación de trabajo como sistema de recarga.
  • Envasado en racks libres de contaminación.
  • Disponible en los siguientes grados de pureza: estándar Eppendorf Calidad, PCR limpio, Estéril, PCR limpio y Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Formato Caja
Estilo de punta Estándar, Recto
Tipo de producto Puntas robóticas
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf epMotion
Graduado N.º