Learn More
Beschreibung
- Especialmente diseñado para su uso en el epMotion™ Estación de trabajo de manipulación de líquidos 5070, 5073 y 5075
- Puntas de pipeta Motion, con y sin filtros, desarrolladas en gradillas limpias y resistentes a la torsión
- La fabricación de alta precisión garantiza un ajuste perfecto y un comportamiento de dispensación extremadamente preciso.
- Optimizado para una expulsión automática sencilla en el recipiente de recolección de la estación de trabajo de manipulación de líquidos
- También se puede integrar en la estación de trabajo como sistema de recarga.
- Envasado en racks libres de contaminación.
- Disponible en los siguientes grados de pureza: estándar Eppendorf Calidad, PCR limpio, Estéril, PCR limpio y Estéril
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | Caja |
| Estilo de punta | Estándar, Recto |
| Tipo de producto | Puntas robóticas |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf epMotion |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?