Descripción
- Especialmente diseñado para su uso en el epMotion™ Estación de trabajo de manipulación de líquidos 5070, 5073 y 5075
- Puntas de pipeta Motion, con y sin filtros, desarrolladas en gradillas limpias y resistentes a la torsión
- La fabricación de alta precisión garantiza un ajuste perfecto y un comportamiento de dispensación extremadamente preciso.
- Optimizado para una expulsión automática sencilla en el recipiente de recolección de la estación de trabajo de manipulación de líquidos
- También se puede integrar en la estación de trabajo como sistema de recarga.
- Envasado en racks libres de contaminación.
- Disponible en los siguientes grados de pureza: estándar Eppendorf Calidad, PCR limpio, Estéril, PCR limpio y Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 300 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | Caja |
| Estilo de punta | Estándar, Recto |
| Tipo de producto | Puntas robóticas |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf epMotion |
| Mostrar más |