Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Consejos de Motion as SafeRack
Código de producto. 30019055 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μL
50 μL
300 μL
Esterilidad:
Limpio para PCR
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por Tamaño de la unidad
30019055 300 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 960
30019023 50 μL No estéril Sin filtro paquete de 960
30019050 50 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 960
30019025 300 μL No estéril Sin filtro paquete de 960
30019047 1000 μL No estéril Sin filtro paquete de 960
30019026 1000 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30019055 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 0030014634
En stock
El nuevo epMotion Los sistemas pueden reutilizar las puntas, por ejemplo, como una opción económica para múltiples pasos de lavado del mismo pozo.
  • Especialmente diseñado para su uso en el epMotion™ Estación de trabajo de manipulación de líquidos 5070 y 5075. epT.I.P.S. Puntas de pipeta Motion SafeRack, con y sin filtros
  • Desarrollado en bastidores resistentes a la torsión y libres de contaminación que se recomiendan para la reutilización de las características de las puntas. epMotion 5073 sistemas.
Consejos de reutilización:
  • El nuevo epMotion Los sistemas pueden reutilizar las puntas, por ejemplo, como una opción económica para múltiples pasos de lavado del mismo pozo.
  • Las puntas de la pipeta se volverán a colocar en la posición de la caja de la que fueron retiradas.
  • Las puntas devueltas se reutilizarán dentro de una aplicación para el mismo recipiente de origen.
  • Compartimentos individuales en el rack para evitar la contaminación cruzada entre las puntas usadas
  • Disponible como calidad estándar y PCR limpia para 50, 300 y 1000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 300 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Limpio para PCR
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Formato Caja
Estilo de punta Estándar, Recto
Tipo de producto Puntas robóticas
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf epMotion
Graduado N.º