Description
- Especialmente diseñado para su uso en el epMotion™ Estación de trabajo de manipulación de líquidos 5070 y 5075. epT.I.P.S. Puntas de pipeta Motion SafeRack, con y sin filtros
- Desarrollado en bastidores resistentes a la torsión y libres de contaminación que se recomiendan para la reutilización de las características de las puntas. epMotion 5073 sistemas.
Consejos de reutilización:
- El nuevo epMotion Los sistemas pueden reutilizar las puntas, por ejemplo, como una opción económica para múltiples pasos de lavado del mismo pozo.
- Las puntas de la pipeta se volverán a colocar en la posición de la caja de la que fueron retiradas.
- Las puntas devueltas se reutilizarán dentro de una aplicación para el mismo recipiente de origen.
- Compartimentos individuales en el rack para evitar la contaminación cruzada entre las puntas usadas
- Disponible como calidad estándar y PCR limpia para 50, 300 y 1000 μL
Spécification
Spécification
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Limpio para PCR |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | Caja |
| Estilo de punta | Estándar, Recto |
| Tipo de producto | Puntas robóticas |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf epMotion |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?