Descripción
- Diseñado para una distancia cónica de 4,5 mm
- epT.I.P.S. 384 puntas de pipeta crean un sistema junto con el Research Plus y Xplorer Plus de pipetas de 16 y 24 canales para la máxima seguridad y fiabilidad.
- La innovadora tecnología SOFTattach permite un ajuste y una estanqueidad fiables de la punta
- Llene una placa de 384 pocillos enteros sin aflojar las puntas de la pipeta
- Alineación perfecta de la punta por una coaxialidad extraordinaria para una manipulación segura de las placas y transferencia de líquidos
- Forma de la punta epT.I.P.S. 384 se ajusta para encajar perfectamente en los pocillos de las placas de 384 pocillos
- Las fuerzas de fijación de la punta se han reducido en un 40 % por cono en comparación con pipetas de 8 y 12 canales
- Las fuerzas de expulsión de la punta se reducen con SOFTattach para condiciones de trabajo ergonómicas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 100 a 0,5 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | epT.I.P.S.™ 384 recargas |
| Longitud (imperial) | 2.1 in. |
| Longitud (métrico) | 53 mm |
| Declaraciones de limpieza | Biopur™, Eppendorf Quality™, limpieza para PCR, estéril |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |
Las puntas de pipeta del grupo de productos :ProductName: con los números de producto respectivos están diseñadas y fabricadas para la transferencia de líquidos de baja contaminación, en particular para muestras del cuerpo humano y para reactivos en el ámbito de una aplicación de diagnóstico in vitro, con el fin de permitir el uso del dispositivo médico de diagnóstico in vitro como se pretende. Los mencionados :ProductName: son dispositivos de diagnóstico in vitro de conformidad con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Están destinados exclusivamente para un solo uso y para su aplicación por personal cualificado.