Descripción
Epsin 3 Polyclonal specifically detects Epsin 3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Epsin 3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Formulación | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Alias de gen | EPS-15-interacting protein 3, epsin 3, epsin-3, FLJ20778, MGC129899 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Epsin 3. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |