Learn More
Epsilon-momfluorothrin, MedChemExpress
Código de producto. 16494498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494498 10 mg 10 miligramos
16443116 25 mg 25 miligramos
16417227 5 mg 5 miligramos
16410817 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111634
MedChemExpress Epsilon-momfluorothrin is a type I synthetic pyrethroid insecticide, activates constitutive androstane receptor (CAR), and induces hepatocellular tumors in rats.
Epsilon-momfluorothrin is a type I synthetic pyrethroid insecticide, activates constitutive androstane receptor (CAR), and induces hepatocellular tumors in rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epsilon-momfluorothrin
CAS 1065124-65-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19F4NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(C)(C)[C@@H]1/C=C(C#N)/C)OCC2=C(F)C(F)=C(COC)C(F)=C2F
Peso molecular (g/mol) 385.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation