Learn More
epsilon-Caprolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488950 100 g 100 g
11464043 500 g 500 g
11474043 2500 g 2500 g
11484043 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11488950 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10299.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ε-caprolactona se utiliza a menudo como monómero en la fabricación de polímeros altamente especializados. Se emplea principalmente como precursor de la caprolactama y también en la síntesis de poliglicecaprona, un material de sutura utilizado en cirugía.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Líquido combustible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-44-3
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00003267
Clave InChI PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
Nombre IUPAC Oxepan-2-uno
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material epsilon-Caprolactone
Punto de fusión -2°C
Densidad 1.078
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.463
Cantidad 100 g
Beilstein 106919
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • epsilon-Caprolactone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Oxepanone