Learn More
épsilón-caprolactama, TRC
Código de producto. 30134690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134690 250 g 250 g
30003274 5 g 5 g
30004598 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175665250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-60-2
Fórmula molecular C6 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 113.16
Sinónimo 2H-Azepin-2-one, hexahydro-, Hexahydro-2H-azepin-2-one, 1-Aza-2-cycloheptanone, 2-Azacycloheptanone, 2-Ketohexamethylenimine, 2-Oxoazepane, 2-Oxohexamethylenimine, 2-Perhydroazepinone, 6-Caprolactam, 6-Hexanelactam, A 19374, AP, AP (lactam), Aminocaproic lactam, Azepan-2-one, Caprolactam, Hexahydro-1H-azepin-2-one, Hexahydro-2-azepinone, Hexano-6-lactam, Hexanoic acid, 6-amino-, cyclic lactam, Hexanolactam, NSC 117393, NSC 25536, NSC 4977, ε-Caprolactam, ω-Caprolactam
Nombre IUPAC azepan-2-ona
SMILES O=C1CCCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material e-Caprolactam
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0841
Porcentaje de pureza >95%