Learn More
epsilon-Caprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11377086
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11377086 2500 g 2.50 Kg
11357086 100 g 100 g
11367086 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11377086 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06999.0E
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
ε-Caprolactam is used as a monomer in the preparation of synthetic fibers of the polyamide as well as a solvent for high molecular weight polymers. It is also used in coatings and plasticizers. Further, it is used as a cross linking agent for polyurethanes. In addition to this, it is used to prepare nylon-6, which finds application in fibers and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ε-caprolactama se utiliza como monómero en la preparación de fibras sintéticas de la poliamida, así como un disolvente para polímeros de alto peso molecular. También se emplea en revestimientos y plastificadores. Asimismo, se utiliza como agente de entrecruzamiento para poliuretanos. Además de esto, se utiliza para preparar nailon-6, que se aplica en fibras y plásticos.
Solubilidad
Soluble en benceno, etanol, agua, cloroformo, metanol, alcohol tetrahidrofurílico, éter, dimetilformamida, hidrocarburos clorados, ciclohexeno y fracciones de petróleo.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-60-2
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00006936
Clave InChI JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
Nombre IUPAC azepan-2-ona
SMILES C1CCC(=O)NCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material epsilon-Caprolactam
Punto de fusión 68°C to 72°C
Densidad 1.01
pH 7 to 8.5
Punto de ebullición 270°C
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Cantidad 2500 g
Beilstein 106934
Índice Merck 14,1761
Información de solubilidad Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99%