missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPS8L2 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18620009 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18620009 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18620009 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306508PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EPS8L2 Polyclonal antibody specifically detects EPS8L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPS8L2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 2, Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 2, EPS8-like 2, EPS8-like protein 2, EPS8R2, EPS8-related protein 2, FLJ16738, FLJ21935, FLJ22171, MGC126530, MGC3088
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EPS8L2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64787
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.