Descripción
EPS8L1 Polyclonal specifically detects EPS8L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EPS8L1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q8TE68 |
| Alias de gen | DRC3EPS8R1, epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 1, Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 1, EPS8-like 1, EPS8-like protein 1, EPS8-related protein 1, FLJ20258, MGC23164, MGC4642 |
| Símbolos de los genes | EPS8L1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only