Learn More
Eps8 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18603092 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603092 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18603092 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297753PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    406.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 54.81€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Eps8 Polyclonal specifically detects Eps8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Eps8
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen epidermal growth factor receptor kinase substrate 8, epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Eps8 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2059
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus