Learn More
Cytiva Fuente de alimentación para electroforesis EPS 301
Código de producto. 10076004 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
De 5 a 300 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
10076004 De 5 a 300 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 10076004 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18113001
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Cubre la amplia gama de aplicaciones de transferencia y electroforesis. Se puede confiar en las fuentes de alimentación EPS, diseñadas para el mejor rendimiento, para obtener seguridad y reproducibilidad
  • Cuentan con teclados de membrana y pantallas digitales nítidas para la facilidad de programación
  • Ciclos continuos o temporizados, con alarma de final de ciclo
  • Cruce de límite de parámetros automático que evita el sobrecalentamiento y protege los experimentos y equipo
  • Dos pares de salidas de alimentación que permiten duplicar los ciclos paralelos
  • Recuperación automática tras un fallo de alimentación
  • Se recomienda el modo de corriente constante para las transferencias con el fin de evitar el sobrecalentamiento
  • Se recomienda el modo de voltaje constante para el resto de aplicaciones, como la electroforesis en gel minivertical y submarina de ácidos nucleicos
EPS 301
  • Apto para electroforesis en gel submarino, minivertical y vertical estándar, así como aplicaciones de inmunotransferencia semisecas y de depósitos mini
  • Modos de tensión constante o de corriente constante
  • 300 V, 400 mA, 80 W máximo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, CE 89/336/CEE (directiva EMC), CE 73/23/CEE (directiva LV)
Actual De 10 a 400 mA
Descripción Las fuentes de alimentación EPS cubren la amplia gama de aplicaciones de transferencia y electroforesis. Diseñadas para el mejor rendimiento, se puede confiar en las fuentes de alimentación EPS para obtener seguridad y reproducibilidad.
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel submarino, minivertical y vertical estándar, así como aplicaciones de inmunotransferencia semisecas y de depósitos mini
Temporizador De 1 min a 23,59 h
Tipo Fuente de alimentación EPS 301
Pantalla Digital
Rango de humedad 0 al 0,95 %
Presión máxima 106 KPa, altitud máxima de 2000 m
Número de tomas 2
Dimensiones de la abertura (métrico) 0,4 cm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 39,2° hasta 104°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 4°C a 40°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21,5 x 25 x 9,5 cm
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 21,5 cm
Anchura (imperial) 9,75 in
Anchura (métrico) 25 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 95 mm
Peso (imperial) 8,3 lb
Peso (métrico) 3,8 kg
Requisitos eléctricos 100 a 120/220 a 240 V 50/60 Hz
Tensión De 5 a 300 V
Vataje 80 W
Amperaje 400 mA
Frecuencia 50/60 Hz