Description
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
- Pipetas electrónicas monocanal diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido desde 0,5 μL a 10 mL
- Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
- Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
- Balancín multifuncional
- Dial de selección
- Expulsor innovador
- Ángulo de visualización ergonómico
- Asa cómoda
- Potente batería recargable
- Concepto de carga flexible
- Cono de punta con resorte (excepto 5 y 10 ml)
- Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
Spécification
Spécification
| Exactitud | ±2,5% a ±0,025μL/1μL, ±1,5% a ±0,075μL/5μL, ±1% a ±0,1&mu |
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Puntas compatibles | 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta |
| Color | Gris medio |
| Para utilizar con | 20 μL epT.I.P.S.™ Punta de pipeta |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Xplorer |
| Tipo | Pipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.