Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipeta electrónica de un solo canal
Código de producto. 10115934 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 5 mL
0,5 a 10 mL
5 a 100 μL
De 0,1 a 2,5 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
10115934 0,5 a 10 mL Turquesa cada uno
10584585 De 0,5 to 10 μl Gris medio cada uno
16281682 De 1 a 20 μl Gris claro cada uno
10237554 5 a 100 μL Amarillo cada uno
16222401 De 10 a 200 μl Amarillo cada uno
10461255 De 15 a 300 μl Naranja cada uno
10126314 De 50 a 1000 μL Azul cada uno
16232401 De 0,1 a 2,5 ml Rojo cada uno
10034384 0,2 a 5 mL Violeta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10115934 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4861000066
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas. Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos. Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
  • Pipetas electrónicas monocanal diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido desde 0,5 μL a 10 mL
  • Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
  • Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Balancín multifuncional
  • Dial de selección
  • Expulsor innovador
  • Ángulo de visualización ergonómico
  • Asa cómoda
  • Potente batería recargable
  • Concepto de carga flexible
  • Cono de punta con resorte (excepto 5 y 10 ml)
  • Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3% a ±30μL/1000μL, ±0,8% a ±40μL/5000μL, ±0,6% a ±60μ
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles 10 mL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Color Turquesa
Para utilizar con epT.I.P.S. Punta de pipeta (10 ml)
Número de canales 1
Línea de productos Xplorer
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 0,5 a 10 mL
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) 10 mL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Incluye Balancín multifunción, cono de puntas con resorte, batería y cargador
Incrementos 10μL
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí
Número de velocidades 8
Temperatura de funcionamiento (imperial) 41°F a 104°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C a 40°C