Descripción
- Dos tamaños de cubeta diferentes (semimicro y macro) para una amplia variedad de volúmenes y aplicaciones
- Cubetas desechables fabricadas en plástico transparente con transmisión de la luz de 300 nm a 900 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta de visibilidad semimicro |
| Material | Plástico |