Learn More
Beskrivelse
Extremadamente sólido con la pantalla y los elementos de control que garantizan un funcionamiento sencillo y sin fatiga
El innovador Top Buret de juegos Eppendorf establece nuevos estándares para la valoración manual. Una nueva técnica de dispensación sin pulso permite dispensar continuamente los volúmenes deseados, eliminando así la necesidad de una nueva aspiración de líquido cada vez. Esto hace que la valoración sea más sencilla y segura, con valores de precisión que se encuentran dentro de los límites requeridos
- Técnica de dispensación continua sin pulso para una valoración rápida
- Válvula de seguridad patentada para la ventilación sin pérdida de reactivo
- Suministro de tensión con celdas primarias de larga duración y pantalla de carga
- Intervalo de dispensación de 0,01 ml a 999,9 ml
- Unidad electrónica extraíble
- Canal único con programa de calibración simple
- Tubo de descarga rotable por 360 °
- Tubo de descarga ajustable: horizontal: de 142 a 220 mm, vertical: De 10 a 200 mm
- Tubo de aspiración telescópico para ajustar automáticamente la longitud desde 210 mm a 370 mm
- Conexión para tubo seco
- El medio se dispensa simplemente girando las ruedas
Modelo M
- Tasa de dispensación de 2.500 μl por rotación
- Tasa de dispensación de 5.000 μl por rotación
Tekniske data
Tekniske data
| Exactitud | Estándar |
| Tipo de producto | Dispensador digital de botella |
| Volumen (métrico) | 50 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Titulación rápida |
| Incluye | Válvula de recirculación, palanca de válvula, tubo de llenado telescópico, tubo de descarga ajustable, tres adaptadores, roscas de botella de 40/38/32 mm, 2 microbatería de 1,5 V, certificado de calidad |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.