Learn More
Eppendorf™ Bureta para parte superior
Código de producto. 10236671 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10236671 50 mL 1 PCS
10236721 50 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10236671 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4965000025
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extremadamente sólido con la pantalla y los elementos de control que garantizan un funcionamiento sencillo y sin fatiga
Extremadamente sólido con la pantalla y los elementos de control que garantizan un funcionamiento sencillo y sin fatiga
El innovador Top Buret de juegos Eppendorf establece nuevos estándares para la valoración manual. Una nueva técnica de dispensación sin pulso permite dispensar continuamente los volúmenes deseados, eliminando así la necesidad de una nueva aspiración de líquido cada vez. Esto hace que la valoración sea más sencilla y segura, con valores de precisión que se encuentran dentro de los límites requeridos
  • Técnica de dispensación continua sin pulso para una valoración rápida
  • Válvula de seguridad patentada para la ventilación sin pérdida de reactivo
  • Suministro de tensión con celdas primarias de larga duración y pantalla de carga
  • Intervalo de dispensación de 0,01 ml a 999,9 ml
  • Unidad electrónica extraíble
  • Canal único con programa de calibración simple
  • Tubo de descarga rotable por 360 °
  • Tubo de descarga ajustable: horizontal: de 142 a 220 mm, vertical: De 10 a 200 mm
  • Tubo de aspiración telescópico para ajustar automáticamente la longitud desde 210 mm a 370 mm
  • Conexión para tubo seco
  • El medio se dispensa simplemente girando las ruedas
Modelo M
  • Tasa de dispensación de 2.500 μl por rotación
Modelo H
  • Tasa de dispensación de 5.000 μl por rotación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Standard
Tipo de producto Digital Bottletop Dispenser
Volumen (métrico) 50 mL
Para utilizar con (equipo) Rapid Titration
Incluye Recirculation valve, valve toggle, telescopic filling tube, adjustable discharge tube, three adapters 40/38/32 mm bottle threads, 2 x 1.5 V micro-battery, quality certificate