Learn More
Eppendorf™ Accesorio ThermoMixer™ C, termobloque Smartblock™
Código de producto. 13568470 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
24 tubos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
13568470 24 tubos 1 PCS
1 options
Código de producto. 13568470 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5364000024
Impulse su laboratorio con los descuentos de Eppendorf este otoño
Usar código promocional 27953
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Mantenga temperaturas uniformes y precisas con estos termobloques. Los termobloques Smartblock™ Eppendorf™ son compatibles con Eppendorf ThermoMixer™ C y admiten una amplia gama de aplicaciones.
  • Intercambiable en cuestión de segundos
  • Reconocimiento automático de bloques para una manipulación segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Eppendorf ThermoMixer C
Admite 24 tubos
Tipo Bloque
Capacidad del frasco de lavado/desechos 24 tubos
Altura (imperial) 1,18/2,99 pulg
Altura (métrico) 3 a 7,6 cm
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in
Diámetro exterior (métrico) 12 mm