Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72
Código de producto. 13206599 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos de 7/17 ml
13 tubos de 5,5/12 ml
14 tubos de 2,6/8 ml
1 tubo de 250 ml
26 tubos de 1,5/2 ml
2 tubos cónicos de 50 ml
4 tubos cónicos de 50 ml
8 tubos cónicos de 15 ml
8 tubos cónicos de 5 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
13206599 13 tubos de 5,5/12 ml paquete de 2
13256589 8 tubos cónicos de 15 ml paquete de 2
13266589 4 tubos cónicos de 50 ml paquete de 2
13276589 1 tubo de 250 ml 2 PCS
13286589 2 tubos cónicos de 50 ml paquete de 2
12806223 14 tubos de 2,6/8 ml 2 PCS
13216599 12 tubos de 7/17 ml paquete de 2
15108364 8 tubos cónicos de 5 ml paquete de 2
13226599 26 tubos de 1,5/2 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13206599 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804791002
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Disponible en distintas configuraciones para una amplia gama de aplicaciones.
  • Para utilizar con centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 13 tubos de 5,5/12 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) en centrífugas modelo 5804/5810
Tamaño del tubo 5,5/12 ml