Learn More
Eppendorf™ Tapas antiaerosol Eppendorf™
Código de producto. 13236609 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Placa Microtitor con cestillo de 750 ml en rotor S-4-104 con centrífuga 5810/5810R
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
13236609 Placa Microtitor con cestillo de 750 ml en rotor S-4-104 con centrífuga 5810/5810R paquete de 2
1 options
Código de producto. 13236609 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5820747005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    208.00€ / paquete de 2
    Ahorro 20.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tapones para cestillos redondos de 150 ml. Los tapones herméticos a los aerosoles Eppendorf™ se utilizan con el rotor S-4-104, el rotor S-4x750 y el rotor S-4x1000
Se suministra en un paquete de dos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Placa Microtitor con cestillo de 750 ml en rotor S-4-104 con centrífuga 5810/5810R