Descripción
- Vel. máx.: 20.600 x g (14.000 rpm)
- Capacidad máxima: 12 tubos Eppendorf™ de 5,0 ml
- Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor hermético a los aerosoles |
| Capacidad | 12 tubos Eppendorf de 5 ml |
| RCF máx. | 20,598 x g |
| Vel. máx | 14.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf QuickLock™ 5427 R |
| Incluye | Hermético a los aerosoles con tapa de rotor |
| N.º de lugares | 12 |
| Modelo | FA-45-12-17 |