Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R
Código de producto. 13453396 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos Eppendorf de 5 ml
24 columnas de centrifugación
24 tubos de 1,5 a 2.0 ml
24 tubos de 1,5/2,0 ml
30 tubos de 1,5 a 2,0 ml
48 tubos de 1,5 a 2,0 ml
48 tubos para PCR de 0,2 ml
Incluye:
Hermético a los aerosoles con tapa de rotor
Tapa de rotor de plástico
Tapa del rotor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Tamaño de la unidad
13453396 48 tubos de 1,5 a 2,0 ml Hermético a los aerosoles con tapa de rotor cada uno
13443396 24 tubos de 1,5 a 2.0 ml Hermético a los aerosoles con tapa de rotor cada uno
13473396 30 tubos de 1,5 a 2,0 ml Hermético a los aerosoles con tapa de rotor cada uno
15148354 12 tubos Eppendorf de 5 ml Hermético a los aerosoles con tapa de rotor cada uno
13483396 24 columnas de centrifugación Hermético a los aerosoles con tapa de rotor cada uno
13463396 30 tubos de 1,5 a 2,0 ml Tapa del rotor 1 PCS
13493396 48 tubos de 1,5 a 2,0 ml Tapa del rotor cada uno
13403406 48 tubos para PCR de 0,2 ml Tapa de rotor de plástico cada uno
13413406 24 tubos de 1,5/2,0 ml Hermético a los aerosoles con tapa de rotor cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13453396 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5409710001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    840.00€ / paquete de 1
    Ahorro 75.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El rotor Eppendorf para centrífuga 5427 R redefine la eficiencia. Adapte su centrifugación con distintas capacidades y velocidades. Explore las opciones de accesorios para una mayor versatilidad y garantizar un procesamiento preciso de muestras para diver
  • Vel. máx.: 18,210 × g (12.700 rpm)
  • Capacidad máxima: 48 × tubos de 1,5/2,0 ml
  • Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor hermético a los aerosoles
Capacidad 48 tubos de 1,5 a 2,0 ml
RCF máx. 18,213 x g
Vel. máx 12.700 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5427 R
Incluye Hermético a los aerosoles con tapa de rotor
Modelo FA-45-48-11