Learn More
Eppendorf™ Micropipetas de volumen fijo Research plus™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15733469 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Exactitud:
±0,6%
±0,7%
±0,8%
±1%
±1,2%
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15733469
Marca: Eppendorf™ 3124000091
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistentes a la tensión química, térmica y mecánica
  • Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
  • 4 dígitos; pantalla de volumen con forma de aumento; pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos ultraligeros; sistema de pistón PerfectPiston™ construido con productos químicos resistentes Fortron™; pinza de conexión rápida que permite la extracción de la parte inferior en dos pasos rápidos (no en pipetas de 10 μl). El cono de la punta con resorte favorece un ajuste ceñido a la punta. El color indica el volumen de la pipeta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,6%
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Para utilizar con Punta de pipeta de 1000 µl
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 200 μl
Para utilizar con (equipo) Punta de pipeta de 1000 μl
Incluye Cono para puntas accionado por resorte, eyector, botón de funcionamiento azul