Learn More
Eppendorf™ Research™ pipeta multicanal mecánica plus
Código de producto. 15793469 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
120 a 1200 μL
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 to 100 μl
De 1200 a 120 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
8
12
16
24
Color:
Amarillo
Amarillo claro
Gris medio
Naranja
Rosa claro
Verde oscuro
Incluye:
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Color Incluye Tamaño de la unidad
15793469 De 10 to 100 μl 8 Amarillo ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15773469 De 0,5 to 10 μl 8 Gris medio ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15713479 De 30 a 300 μl 8 Naranja ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15783469 De 0,5 to 10 μl 12 Gris medio ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15703479 De 10 to 100 μl 12 Amarillo ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15723479 De 30 a 300 μl 12 Naranja ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
16212401 120 a 1200 μL 8 Verde oscuro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
16262421 De 1200 a 120 μl 12 Verde oscuro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
16202401 5 a 100 μL 24 Amarillo claro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta cada uno
16282391 De 1 a 20 μl 24 Rosa claro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta cada uno
16292391 5 a 100 μL 16 Amarillo claro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta cada uno
16272391 De 1 a 20 μl 16 Rosa claro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15793469 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3125000036
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Research™ Las pipetas multicanal mecánicas Plus cuentan con un cono de punta con resorte, una opción de ajuste secundario y una pantalla de volumen mejorada.
  • Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
  • Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía.
  • Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
  • Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
  • Usos reconocidos PhysioCare Concept™ Esto reduce la tensión en la mano y el brazo durante el pipeteo, mantiene el equilibrio y minimiza el esfuerzo del usuario.
  • Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
  • El cono de punta con resorte promueve un ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
  • Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
Aplicaciones
  • Pipeteado de líquidos
  • Mezcla de líquidos.
  • Carga de placas, geles y recipientes de reacción.
  • Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3 % a 10 μl, ±1 % a 50 μl, ±0,8 % a 100 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Número de canales 8
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Pantalla 4 cifras
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta
Incrementos 0,01 μL