Learn More
Eppendorf Micropipetas de volumen variable Reference™ 2
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes.
Marca: Eppendorf
351.41 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
- Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
- Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
- Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Funcionamiento con un solo botón
- Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
- Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
- Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
- Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
- Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
- Ajuste secundario intuitivo
Especificaciones
Autoclavable | |
Pipette Tip 200 μL | |
Reference 2 | |
De 20 to 200 μl | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips | |
Yellow |
Amarillo | |
1 | |
Pipeta | |
Para su uso con puntas de pipeta de 200 μl | |
0,2 μl |
Videos
-
Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
-
Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
-
Eppendorf Reference 2 - The New Legend
-
Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Análisis y pruebas de control de calidad
Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidadPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
Days
26Hours
8Minutes
41Seconds
19 -
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31
Days
2Hours
8Minutes
41Seconds
19 -
Multiple Manufacturers
Preparación, filtración y almacenamiento de muestras
Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
Days
26Hours
8Minutes
41Seconds
19New Offer Ahorre hasta un 92%