Learn More
Eppendorf Reference™ 2, Pipeta mecánica monocanal
Código de producto. 15743479 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Incrementos:
0,002 μl
0,01 μL
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Incrementos Tamaño de la unidad
15743479 De 0,5 to 10 μl Gris medio 0,01 μL cada uno
15733479 De 0,1 a 2,5 μl Gris oscuro 0,002 μl cada uno
15753479 De 2 to 20 μl Gris claro 0,02 μl cada uno
15763479 De 2 to 20 μl Amarillo 0,02 μl cada uno
15773479 De 10 to 100 μl Amarillo 0,1 μl cada uno
15783479 De 20 to 200 μl Amarillo 0,2 μl cada uno
15793479 De 30 a 300 μl Naranja 0,2 μl cada uno
15703489 De 100 to 1000 μl Azul 1 μl cada uno
15723489 0,5 A 5 mL Violeta 5 μl cada uno
15713489 De 0,25 a 2,5 ml Rojo 2 μl cada uno
15733489 De 1 a 10 ml Turquesa 10 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15743479 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 4924000029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00€
    376.00€ / paquete de 1
    Ahorro 58.00€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes.
  • Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
  • El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
  • Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
  • Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
  • Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
  • Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
  • Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
  • Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
  • Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
  • Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
  • Funcionamiento con un solo botón
  • Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
  • Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
  • Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
  • Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
  • Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
  • Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
  • Ajuste secundario intuitivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris medio
Para utilizar con Punta de pipeta 20 μL
Número de canales 1
Línea de productos Referencia 2
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Para utilizar con (equipo) 20 μPuntas de pipeta L
Incluye epT.I.P.S.™ Caja 2.0 con 96 consejos
Incrementos 0,01 μL