Learn More
Eppendorf™ Reference™ Paquetes múltiples de 2 pipetas mecánicas monocanal
Código de producto. 15763499 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0,5-5 mL, 1-10 mL
20-20 μL, 2-200 μL, 100-1000 μL
Tamaño de la unidad:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15763499 20-20 μL, 2-200 μL, 100-1000 μL 1 set
15753499 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 set
15773499 100-1000 μL, 0,5-5 mL, 1-10 mL 1 set
17894601 0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15763499 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4924000916
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes. Disponibles en envases de tres, cuatro y seis unidades.
  • Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
  • El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
  • Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
  • Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
  • Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
  • Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
  • Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
  • Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
  • Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
  • Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
  • Funcionamiento con un solo botón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Surtido
Número de canales 1
Línea de productos Referencia 2
Tipo 3 pipetas Multipack
Volumen (métrico) 20-20 μL, 2-200 μL, 100-1000 μL
Incluye 3 pipetas de volumen variable
Tipo de empaquetado epT.I.P.S Caja 2.0
Cantidad 3 x 96 puntas