Learn More
Eppendorf™ Batería recargable para el controlador electrónico de pipetas Easypet™ 3
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
Recargue mientras pipetea con esta batería recargable para el controlador de pipetas electrónicas Easypet 3
- Batería de polímero de litio
- Capacidad: 1,100 mAh/ 3,7 V
- Tiempo de carga 3 horas aproximadamente
Información de órdenes
También disponible: Controlador de pipetas electrónico Easypet 3 (Números: 12-654-100); filtros de membrana, 0,45μ m y 0,2μ m (Números: 12, 654, 101, y 102)
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Para utilizar con | Easypet 3 |
| Tipo | Batería de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeteador automático Easypet™ 3 |
| Tensión | 3,7 V |
| Amperaje | 1100 mA |