Descripción
- Sellado hermético de placas multipocillo
- Elimina la evaporación en PCR, reduciendo la contaminación cruzada.
- Cierra placas de 96 - y 384 - pocillos
- El termostato integrado evita el sobrecalentamiento.
- Mecánica mejorada para un sellado aún más sencillo
- Adaptador de placas para PCR incluido
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Vataje | 320 W |
| Para utilizar con (equipo) | HeatSealer S100 |
| Rango de temperatura de sellado | de 170 °C |
| Tipo de producto | Adaptador de perfil alto |