Learn More
Eppendorf™ Accesorio HeatSealer S100, adaptadores de placas
Código de producto. 15713155 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de perfil alto
Adaptador de perfil bajo
Adaptador de placas para PCR
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15713155 Adaptador de placas para PCR cada uno
15723155 Adaptador de perfil alto cada uno
15703155 Adaptador de perfil bajo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15713155 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5391070026
En stock
Para su uso con HeatSealer S100
  • Sellado hermético de placas multipocillo
  • Elimina la evaporación en PCR, reduciendo la contaminación cruzada.
  • Cierra placas de 96 - y 384 - pocillos
  • El termostato integrado evita el sobrecalentamiento.
  • Mecánica mejorada para un sellado aún más sencillo
  • Adaptador de placas para PCR incluido
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vataje 320 W
Para utilizar con (equipo) HeatSealer S100
Rango de temperatura de sellado de 170 °C
Tipo de producto Adaptador de placas para PCR