Learn More
Eppendorf™ Frascos para centrífuga
Código de producto. 13236599 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
750 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13236599 750 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 13236599 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5820708000
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Frascos para centrífuga de plástico de boca ancha.
Para su uso con las centrífugas Eppendorf 5804/5804R, 5810/5810R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 750 ml (25 oz)
Capacidad (métrico) 750 ml
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
Fuerza máx. 3250 x g
Boca Ancha
Para utilizar con (equipo) 1 adaptador de 400 ml para una capacidad superior de 4 x 400 ml, rotor A-4-81
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 25 oz.